Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Catalog Number 11791593
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Verwenden Sie die richtigen Handschuhe für Ihre Aufgabe. Ansell™ AccuTech™ 91-250 Serie Latexhandschuhe aus Naturgummi bieten mehr Flexibilität und Elastizität.
  • Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
  • Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
  • Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezogen werden
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Einwegprodukt Ja
Latex Free Nein
Produkttyp Chirurgische Handschuhe
Menge 1 Packung