Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe, für Rechts- und Linkshänder geeignet
15.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
14.32 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
14.32 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
Kimtech™ violette Nitrile™ Xtra™ beidhändige Handschuhe
- Bieten Sie marktführenden Schutz, der für anspruchsvolle Life Sciences- und pharmazeutische Produktionsumgebungen geeignet ist.
- Das hochwertige Nitrilmaterial bietet nahtlosen Schutz, wann und wo er benötigt wird.
- Das synthetische Nitril-Polymer-Material (Acrylnitril-Butadien) ist auf Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt.
- Texturierte Fingerspitzen für besseren Halt und ausgezeichnete Wasserdichtigkeit (AQL 0.65), was zu einem geringen Risiko von Nadellöchern führt.
- Die Handschuhe sind beidseitig tragbar und verfügen über einen Rollrand für zusätzliche Festigkeit und einfaches Anziehen.
- Antistatisch getestet, um eine Unterbrechung der Proben oder Geräte zu vermeiden; latex-, silikon- und puderfrei.
- Zusätzliche Länge für zusätzlichen Schutz.
- Für einen komfortablen und geschützten Tragekomfort von Händen und Handgelenken bei gleichzeitiger Gewährleistung der Kontaminationsfreiheit bei Forschungsanwendungen.
- Die Handschuhe sind gemäß der (EU)-Verordnung 2016/425 als PSA der Kategorie III gekennzeichnet, eignen sich ideal für Anwendungen mit höherem Risiko und sind für Lebensmittelkontakt zugelassen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001; zertifiziert für Lebensmittelkontakt; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 Schutz vor Mikroorganismen; 0120; PSA-Kategorie III – CE-Komplex |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Single-use |
Oberflächenbehandlung außen | Texturierte Fingerspitzen |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |
Art der Handschuhstulpe | Rollrand |