Learn More
Sartorius™ X50 YWCG02 Abfallbeutel für Abfallrutsche Stück
Artikelnummer. 10549618 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10549618 100/Pckg.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10549618 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. YWCG02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einwegbeutel zur sicheren Abfallentsorgung toxischer und hochgradig potenter Proben, die in SWC-Sicherheitswägeschränken verarbeitet wurden. (Packung mit 100 Stck.)
Sicherheitswägeschränke sorgen für eine sichere Arbeitsumgebung für Labormitarbeiter, ohne dabei auf Ergonomie oder Präzision beim Wiegen von toxischen und hochpotenten Proben verzichten zu müssen.
  • Entwickelt für die Verwendung mit SWC-Sicherheitsgewichtsschränken
  • Der Entsorgungsschacht wird sicher an der Seite des Schranks befestigt
  • Einwegbeutel ermöglichen die sichere Entsorgung von Substanzen ohne das Labor zu belasten
  • Kontaminiertes Material kann sicher in einem Doppelbeutelsystem entsorgt werden
  • Verpackt: 100/Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) YWCG02 Abfallentsorgungsrutsche, SWC-Sicherheitswägeschrank
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abfallentsorgung
Menge 100/Pckg.
Produktlinie SWC