Learn More
Greiner Bio-One Einweg-Impfösen
Zur Verwendung bei der Gewinnung einzelner Kolonien. Greiner Bio-One Einmal-Impfösen sind flexibel für die Entnahme und Inokulation.
Marke:  Greiner Bio-One 731175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10240921
  • 467.00 € / 3000 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strahlensterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
10 μl
3000
Steril
200 mm