Beschreibung
- Besteht aus Einwegglas ohne Ringmarkierung.
- Entspricht DIN EN ISO 7550.
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Volumen wird durch Ende-zu-Ende-Befüllung definiert
- Volumina größer als 5 μl haben auch die DE-M-Markierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 0.5 % |
| Kalibrierung | To Contain |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 7550, IVD-Direktive 98/79 CE |
| Material | Glass |
| Menge | 250/Packung |
| Volumen (metrisch) | 2 μl |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Einwegprodukt | Ja |