Learn More
Brand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipette
Einwegausführung aus Glas entsprechend den DIN ISO 7550-Normen. BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ Einweg-Mikropipetten verfügen über eine Ringmarkierung und eine CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Alle Oberflächen sind feuerpoliert, um eine optimale Glätte zu gewährleisten und den Verschleiß am Pipettenadapter zu mindern. Einfache Bestimmung dank Farbcodierung gemäß ISO.
Marke: Brand™ 708745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit Ringmarkierung
- Entspricht DIN ISO 7550
- Kalibrierte Volumenaufnahme (TC, In.)
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Feuerpolierte Oberflächen innen und außen sind besonders glatt
- Das Aspirationsende ist ebenfalls feuerpoliert, um den Verschleiß des Pipettenadapters zu minimieren.
- Farbcodierung nach ISO zur eindeutigen Identifizierung.
Spezifikation
≤±0.25% | |
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE-marked | |
Ja | |
250/Box | |
125 mm |
To Contain | |
Marks at 50 and 100μL | |
Ring mark | |
Blau | |
Glas |