Learn More
Fisherbrand™ PES-Einweg-Flaschenaufsatzfilter
Erhöhen Sie den Probenschutz mit sterilen Fisherbrand Einwegflaschen-Top-Filtern mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke:  Fisherbrand™
55.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21903" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.98100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15953307
  • 87.80 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
ACHTUNG: Verwenden Sie nur sterile Flaschen, die für die Verwendung mit Vakuum geeignet sind. Verwenden Sie bei Vakuumanwendungen immer eine Schutzvorrichtung.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
  • Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
  • Markiert mit Katalognummer, Membrantyp, Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum für vereinfachte Rückverfolgbarkeit
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
  • Schraubgewinde am Boden für die Befestigung an Flaschen mit 45 mm-Hals
  • 0,2 μm-Einheiten für sterile Filtration
  • 0,45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitsklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge
PES
Steril
150 mL
Ja
0,20 μm
Flaschenaufsatzeinheit
50 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.