Learn More
Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923307
  • 142.56 € / 12 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-03-2022
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und Klärung der Zelle
  • Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
  • Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
  • Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
  • 0.2µM-Einheiten für sterile Filtration
  • 0.45 µm-Einheiten zur Flüssigkeitserklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Polyethersulfon
PES
Filtereinheit
Geringes Bindungsvermögen
Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung
Ja
0,45 μm
Steril
75 mm
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.