Learn More
Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke:  Fisherbrand™
161.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.23900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15933307
  • 209.00 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und Klärung der Zelle
  • Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
  • Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
  • Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
  • 0,2 μm-Einheiten für sterile Filtration
  • 0,45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitsklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
Geringes Bindungsvermögen
Ja
PES
Steril
Filtereinheit
90 mm
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge
PES
0,20 μm
Sterile Filtration von Medien und Serum
1000 mL
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.