Beschreibung
Beinhaltet
Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
- Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
- Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
- Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- 0,2 μm Einheiten für die Sterilfiltration
- 0,45 μm Einheiten zur Flüssigkeitsklärung und Partikelabscheidung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | Geringes Bindungsvermögen |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | PES |
| Material (Membran) | PES |
| Porengröße | 0,20 μm |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile Filtration von Medien und Serum |
| Typ | Filtereinheit |
| Volumen (metrisch) | 150 mL |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.