Learn More
Fisherbrand™ Einweg-PES-Filtereinheiten
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und die Klärung von Zellkulturmedien und Serum.
Marke: Fisherbrand™
85.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.66500kg
Beinhaltet: Einzeln verpackter, steriler Flaschenverschluss mit Schraubverschluss
Beschreibung
Erhöhen Sie den Schutz von Zellkulturproben mit sterilen Fisherbrand Einmal-Vakuumfiltereinheiten mit PES-Membranen. Die Membranen aus Polyethersulfon (PES) verfügen über geringe extrahierbare Substanzen und eine geringe Proteinbindung für die sterile Filtration und Klärung der Zelle
- Die PES-Membran bindet sich mit wenig Proteinen, um die Proteinbalance aufrechtzuerhalten
- Die PES-Membran verfügt über geringe extrahierbare Substanzen, um die Medienreinheit aufrechtzuerhalten
- Filter sind mit Katalognummer, Membrantyp und Porengröße, Chargennummer und Verfallsdatum markiert.
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Gammasterilisiert und einzeln verpackt für eine sterile Lagerung von 5 Jahren.
- 0.2μM-Einheiten für sterile Filtration
- 0.45 μm-Einheiten zur Flüssigkeitserklärung und Partikelentfernung
Zertifizierungen
Nicht pyrogen gemäß USP-Standard chargenübergreifend nicht zytotoxisch, chargenübergreifende Sterilität
Spezifikation
Geringes Bindungsvermögen | |
Ja | |
PES | |
Steril | |
Filtereinheit | |
50 mm |
Nicht-pyrogenisch gemäß USP-Standard bei jeder Charge | |
PES | |
0,45 μm | |
Klärung von Flüssigkeiten und Partikelentfernung | |
150 mL |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.