Learn More
3M™ Polypropylen-Schutzoveralls
Catalog Number 14810982
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Höhe (angloamerikanisch):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Höhe (metrisch):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Schutz entsprechend PPE-Kategorie III, Typ 5/6. Schutzoveralls der 4515 Serie schützen gegen gefährliche Stäube, wie z. B. Asbestfasern.
  • Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
  • Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
  • Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
  • Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
  • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
  • Zweilagige Kapuze
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Produkttyp Protective Coveralls
Größe X-Large
Material SMS Polypropylene
Farbe Red
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastic
Hood Type 2-panel
Verschlusstyp 2-way Zipper with Sealed Storm Flap
Saumtyp Serged
Schutzartklasse PPE Directive Category III, Type 5/6
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 43 to 45 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 108 to 115 cm
Höhe (angloamerikanisch) 70 to 74 in.
Höhe (metrisch) 179 to 187 cm