Learn More
3M™ Polypropylen-Schutzoveralls
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Höhe (angloamerikanisch):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Höhe (metrisch):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
186 to 194 cm
200 to 206 cm
Beschreibung
- Atmungsaktives Material reduziert Aufbau von Hitze und erhöht Tragekomfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte Flüssigkeitsspritzer (CE Typ 5/6)
- Robustes, sehr atmungsaktives 50 gsm SMS-Material
- Erfüllt die Vorgaben von EN 1073-2 zum Schutz vor radioaktiven Partikeln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Zweilagige Kapuze
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Hüfte und Knöcheln für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Produkttyp | Protective Coveralls |
Größe | 4X-Large |
Material | SMS Polypropylene |
Farbe | Red |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastic |
Knöchelform | Elastic |
Stulpenform | Elastic |
Hood Type | 2-panel |
Verschlusstyp | 2-way Zipper with Sealed Storm Flap |