Beschreibung
Die aseptischen Transferkappen der Corning™ Spinnerkolben erhöhen die Produktivität Ihrer Zellkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Die aseptischen Transferkappen sind steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt und passen auf die Seitenhälse der Corning Einweg-Spinnerkolben. Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. Autoklavieren nicht empfohlen.
- Chemikalienbeständige, heißsiegelfähge, wärmeabdichtbare, flexible Schläuche, 1/4 ID, 3/8 AD
- Schlauchlänge 24, mit Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Durchmesser (metrisch) Verschluss | 54 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500-ml-Spinnerkolben |
| Enthält | Seitenarm 0,25 in. Tauchrohr mit 0,2μm Pore, Entlüftung, medizinische Qualität |
| Anzahl pro Karton | 2/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Winkel des seitlichen Anschlusses | 45° |
| Gewindegröße | GL 45 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.