Learn More
Kartell™ Einweg-Rührer für Küvetten
Aus Polystyrol zum Schutz der zerbrechlichen Küvetten. Kartell™ Einwegrührer für Küvetten besitzen ein rundes Ende und ein flaches Rührblatt zum optimalen Mischen.
Marke: Kartell™ 0093900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
Hergestellt aus Polystyrol zur Vermeidung des Bruchs zerbrechlicher Küvetten.Kartell™ Einwegrührer für Küvetten sind mit einem abgerundeten Ende für Komfort und einem flachen Rührpaddel für optimales Mischen ausgestattet.
- CE-IVD-Zeichen
- Einwegprodukt
Spezifikation
3 mm | |
Polystyrol | |
90 mm |
Rührer | |
CE-IVD |