Beschreibung
Dispergierwerkzeuge auswechselbar, nach allen Methoden sterilisierbar (N-Schäfte).
Einwegtube S 18/25-ET50, 50mL, zum Einrasten an Kunststoffwerkzeugen, ermöglicht das Dispergieren in einem abgeschlossenen System (Spritzschutz).
Materialien, die mit dem Medium in Kontakt stehen.
Typ: Einwegtube S 18/25-ET50
Einwegtube S 18/25-ET50, 50mL, zum Einrasten an Kunststoffwerkzeugen, ermöglicht das Dispergieren in einem abgeschlossenen System (Spritzschutz).
Materialien, die mit dem Medium in Kontakt stehen.
Typ: Einwegtube S 18/25-ET50
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Einwegröhrchen |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S18 / 25-ET50 |
| Modell | S 18 / 25-ET50 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |