Learn More
3M™ Weiße Einweg-Schutzanzüge aus Polypropylen/Polyethylen-Filmlaminat, Kategorie III
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzoveralls |
| Größe | Small |
| Geschlecht | Unisex |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Haubenausführung | 2-teilig |
| Sterilität | Non-sterile |
| Schutzartklasse | Kategorie III |
| Mehr anzeigen |