Learn More
Greiner Bio-One Entsorgungsbeutel mit Symbol und Aufdruck für Biogefährdung
Artikelnummer. 13012123
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
780 x 600 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
13012123 780 x 600 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13012123 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 646203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel. Greiner Bio-One Einwegbeutel ist mit dem Symbol und dem Aufdruck für biologische Gefahrenstoffe auf dem Beutel erhältlich.
  • Nicht steril
  • Aus Dampfautoklav-tauglichem Polypropylen (PP)
  • Fassungsvermögen von 10 bis 130 l
  • Nur für die einmalige Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit Symbol und Aufdruck für Biogefährdung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienische Entsorgung kontaminierter Laborartikel
Material Polypropylen
Abmessungen (L x B) 780 x 600 mm
Kapazität (metrisch) 65 l
Dicke (metrisch) 0,05 mm