Learn More
Brady™ Auflösbare Papieretiketten mit Band für Brady™ Etikettendrucker
Artikelnummer. 17811495
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BMP41 Label Printer, BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Länge (metrisch):
6,4 m
7,62 m
Breite (metrisch):
19,05 mm
38,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
17811495 Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker 6,4 m 19,05 mm 1 Stück
17801495 BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker 7,62 m 38,1 mm 1 Stück
17891485 BMP41 Label Printer, BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker 7,62 m 19,05 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17811495 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 149608
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserlösliche Papieretiketten sind selbstklebend und einfach anzubringen. Durch Einwirkung von warmem Wasser löst sich das Etikett innerhalb von 3 Sekunden vollständig auf, ohne die Oberfläche, auf der es angebracht war, zu beschädigen und ohne Rückstände zu hinterlassen.
  • Verringert den Arbeitsaufwand für das Entfernen von Etiketten
  • Verringert die Wartung von Filtern und Abflüssen
  • Ermöglicht die einfache Neukennzeichnung wiederverwendbarer Artikel in einer Reihe von Branchen
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz auf Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Material Papier
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 21 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (metrisch) 6,4 m
Breite (metrisch) 19,05 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.0762 mm
Abmessungen (L x B) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Klebstofftyp Acryl, abnehmbar
Ausführung Matt
Format Etikett
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C bis +100°C
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS-konform gemäß 2005/618/EG MCV-Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgung von Wirtschaftsgütern, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Menge 1 Band
Alternate Part Number M21-750-403