Learn More
Hanna Instruments™ Dissolved oxygen test kit (110 tests average)
Messung von gelöstem Sauerstoff durch modifizierte Winkler-Titration. Das Hanna Instruments™ Testkit für gelösten Sauerstoff wird mit allen Reagenzien und Geräten geliefert, die für die Durchführung von ungefähr 110 Tests erforderlich sind.
Marke:  Hanna Instruments™ HI3810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Artikelnummer. 10470684
  • 246.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
  • Alle Reagenzien sind mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
  • Manuelle Titration mit Stärkeindikator
Spezifikation
Spezifikation
110
0 bis 10 mg/l
Kit für gelösten Sauerstoff
Je 1
Modifizierte Winkler
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dissolved oxygen test kit (110 tests average)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, potassium iodide, sodium azide, manganese(II) sulphate monohydrate, sulphuric acid