missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disulfoton, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Disulfoton | 298-04-4 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Disulfoton |
CAS | 298-04-4, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C8H19O2PS3 |
InChI-Schlüssel | DOFZAZXDOSGAJZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCOP(=S)(OCC)SCCSCC |
IUPAC-Name | Dietoxy-(2-Ethylsulfanylethylsulfanyl)-Sulfanyliden-$l^{5}-Phosphan |
Molekulargewicht (g/mol) | 274.392 |
PubChem CID | 3118 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'