Learn More
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023919
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
60-10-6
C13H12N4S
256.33
MFCD00003025
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
657262
S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
60-10-6
C13H12N4S
256.33
MFCD00003025
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
657262
S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Dithizon dient als Indikator für Metalle. Es wird auch als Chelatbildner für Schwermetalle wie Quecksilber und Blei verwendet. Es wird auch zur Beurteilung der Aufreinigung von humanen Pankreasinselpräparaten eingesetzt. Diese werden für Transplantationen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes verwendet.
Löslichkeit
In Ethanol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Pyridin löslich. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dithizone
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble in water.
IUPAC-Name 3-(Phenylamino)-1-(phenylimino)thioharnstoff
Formelmasse 256.33
Reinheit (%) 98%