Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-HPLC-Säule
Für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus konzipiert – eine ausgezeichnete Wahl für Glykan-Trennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 16726-152130
1060.90 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.76900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13405699
  • 1139.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-LC-Säulen werden zur Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus eingesetzt und sind eine hervorragende Wahl für Glykan-Trennungen. Auf Grundlage der Core Enhanced Technology bieten Thermo Scientific Accucore Säulen schnelle Biomolekül-Trennungen mit hoher Auflösung – ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 μm erforderlich sind.
Robust und reproduzierbar, 2,6-µm-Solid-Core-Partikel
  • Schnelle Trennungen mit überragender Auflösung, niedrige Gegendrücke
  • Amidphase, gebunden an Solid-Core-Partikel mit 150 Å Porendurchmesser
  • Hohe Retention einer breiten Palette hydrophiler Analyten im HILIC-Modus
  • Empfohlen für hydrophile Biomoleküle wie z. B. Glykane
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
Sphärisch, mit festem Kern
2 bis 9
80 m²/g
Nicht zutreffend
Accucore
HILIC
Bio-LC
2,1 mm
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
150 Å
60 °C
Amid
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika
HILIC
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.