Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-LC-Säulen
Entwickelt für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus – eine ausgezeichnete Wahl für Glykan-Trennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 16726-054630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13465689
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Rugged and reproducible 2.6µm solid core particles.
  • Fast separations with superb resolutionLow backpressures
  • Amide phase bonded onto 150Å pore diameter solid core particles
  • High retention of a broad range of hydrophilic analytes in HILIC mode
  • Recommended for hydrophilic biomolecules such as glycans
Spezifikation
Spezifikation
HILIC
HILIC
4.6 mm
14500 psi (1000 bar)
2.6 μm
150 Å
60°C
Amide
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
Analytical Column
50 mm
Spherical Solid-core
2 to 9
80 m²/g
N/A
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.