Learn More
Divinylbenzol, 55 %, Isomerengemisch, stab. mit 1000 ppm 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058583
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1321-74-0
C10H10
130.19
MFCD01778656,MFCD00010654
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
1,2-diethenylbenzene
C=CC1=CC=CC=C1C=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1321-74-0
C10H10
130.19
MFCD01778656,MFCD00010654
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
66666
1,2-diethenylbenzene
C=CC1=CC=CC=C1C=C
Cross-Linking-Monomer
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Divinylbenzene
Namenshinweis Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.912 g/mL
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 55%
Physikalische Form Flüssig