missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dkk-1 Antibody (CL14707) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290243 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30290243 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30290243 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP326879JF646

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dkk-1 Monoclonal antibody specifically detects Dkk-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dkk-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14707
Konjugat Janelia Fluor 646
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dickkopf (Xenopus laevis) homolog 1, dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis), dickkopf related protein-1, Dickkopf-1, dickkopf-related protein 1, DKK-1, hDkk-1, SKdickkopf-1 like
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O94907, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22943
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.