Learn More
DL-2-Aminobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30327717
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327717 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6143201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-aminobutyric acid
CAS 2835-81-6
Summenformel C4H9NO2
Menge 1 g
Synonym Butanoic acid, 2-amino-, Butanoic acid, 2-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-, DL- (8CI), Butyric acid, 2-amino-, dl- (5CI), Butyric acid, α-amino- (3CI), 2-Aminobutanoic acid, (±)-2-Aminobutanoic acid, (±)-2-Aminobutyric acid, (±)-α-Aminobutyric acid, 2-Amino-butyric acid, 2-Amino-n-butyric acid, 2-Aminobutyric acid, 2-Azaniumylbutanoate, AABA, Butyrine, DL-2-Amino-n-butyric acid, DL-2-Aminobutanoic acid, DL-2-Aminobutyric acid, DL-Butyrine, DL-Ethylglycine, DL-α-Amino-n-butyric acid, DL-α-Aminobutanoic acid, DL-α-Aminobutyric acid, Homoalanine, NSC 3251, dl-α-Amino-n-butyric acid, α-Amino-n-butyric acid, α-Aminobutanoic acid, α-Aminobutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CCC(N)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Aminobutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0633