Learn More
DL-2-Bromopropionsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735768
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
598-72-1
C3H5BrO2
152.98
MFCD00004211,MFCD00145205
MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
11729
2-Brompropansäure
CC(Br)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
598-72-1
C3H5BrO2
152.98
MFCD00004211,MFCD00145205
MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
11729
2-Brompropansäure
CC(Br)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-2-Bromopropionic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)CO2H
Brechungsindex 1.4740 to 1.476
Menge 250 g
Beilstein 02, 254
Relative Dichte 1.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Bromopropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.