Learn More
DL-2-Methylbutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758360
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
57526-28-0
C5H9ClO
120.58
MFCD00041726
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
93697
2-Methylbutanoylchlorid
CCC(C)C(=O)Cl
57526-28-0
C5H9ClO
120.58
MFCD00041726
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
93697
2-Methylbutanoylchlorid
CCC(C)C(=O)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-2-Methylbutyryl chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 116°C to 118°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)COCl
Brechungsindex 1.4160 to 1.418
Menge 1 g
Relative Dichte 0.98
Formelmasse 120.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig