missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-2-Phenylglycinamide, TRC

Artikelnummer. 30411049
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411049 50 mg -
30425158 1 g -
30409738 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30411049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32710550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 700-63-0
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Synonym (±)-alpha-Aminobenzeneacetamide, 2-Amino-2-phenylacetamide, DL-Phenylglycinamide, DL-Phenylglycine Amide, DL-alpha-Phenylglycine Amide, NSC 47695, alpha-Amino-alpha-phenylacetamide
IUPAC-Name 2-amino-2-phenylacetamide
SMILES NC(C(=O)N)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylglycinamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)
Formelmasse 150.0793
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.