Learn More
DL-2-Phenylglycinamide, TRC
Artikelnummer. 30425158
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425158 1 g -
30411049 50 mg -
30409738 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3271051G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-63-0
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Synonym (±)-alpha-Aminobenzeneacetamide, 2-Amino-2-phenylacetamide, DL-Phenylglycinamide, DL-Phenylglycine Amide, DL-alpha-Phenylglycine Amide, NSC 47695, alpha-Amino-alpha-phenylacetamide
IUPAC-Name 2-amino-2-phenylacetamide
SMILES NC(C(=O)N)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylglycinamide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)
Formelmasse 150.0793