Learn More
DL-2-Phenylpropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779442
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
492-37-5
MFCD00002650
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
10296
CHEBI:48526
2-Phenylpropansäure
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
492-37-5
MFCD00002650
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
10296
CHEBI:48526
2-Phenylpropansäure
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10O2
Strukturformel CH3CH(C6H5)CO2H
Brechungsindex 1.5215 to 1.5235
Menge 10 g
Beilstein 09, 524
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C)
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Viskosität 44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.