Learn More
DL-2-Phenylpropionsäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 130870250
Weitere Details : CAS : 492-37-5 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
492-37-5 | |
150.177 | |
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N | |
10296 | |
2-Phenylpropansäure |
C9H10O2 | |
MFCD00002650 | |
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid | |
CHEBI:48526 | |
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Spezifikation
DL-2-Phenylpropionic acid | |
Authentic | |
1.5215 to 1.5235 (20°C, 589nm) | |
Gelb | |
492-37-5 | |
C9H10O2 | |
MFCD00002650 | |
2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid | |
CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O | |
150.177 | |
CHEBI:48526 | |
Flüssig |
1.1g/mL | |
Glasflasche | |
0.3% max. | |
25g | |
98% | |
CH3CH(C6H5)CO2H | |
09, 524 | |
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N | |
2-Phenylpropansäure | |
10296 | |
150.18 | |
≥97.5% |
Sicherheit und Handhabung
- DL-2-Phenylpropionic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.