Learn More
DL-3-Aminoisobuttersäurehydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate |
| CAS | 214139-20-5 |
| Summenformel | C4H9NO2 . H2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate (1:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO2.H2O/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H2 |
| SMILES | O.NCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-2-methylpropansäure-Hydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 121.14 |
| Formelmasse | 121.0739 |