Learn More
DL-3-Aminoisobuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30313790
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313790 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA603043500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Aminoisobutyric Acid
CAS 144-90-1
Summenformel C4H9NO2
Menge 500 mg
Synonym Propanoic acid, 3-amino-2-methyl-, 3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (±)-3-Amino-2-methylpropionic acid, (±)-3-Aminoisobutyric acid, (±)-β-Aminoisobutyric acid, 2-Methyl-3-aminopropionic acid, 2-Methyl-β-alanine, 3-Amino-2-methylpropionic acid, 3-Aminoisobutyric acid, DL-2-Methyl-β-alanine, DL-3-Amino-2-methylpropionic acid, DL-3-Aminoisobutyric acid, DL-3-amino-2-methylpropanoic acid, DL-β-Aminoisobutyric acid, α-Methyl-β-alanine, β-Aminoisobutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CN)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Amino-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Formelmasse 103.0633