Learn More
DL-3-Phenyllaktische Säure, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 427770010
Weitere Details : CAS : 828-01-3 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10017859
  • 19.09 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
22-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
828-01-3
166.18
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
3848
2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
C9H10O3
MFCD00065928
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
CHEBI:25998
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spezifikation
DL-3-Phenyllactic acid
Consistent with structure
Weiß
1g
96% min. (HPLC)
C6H5CH2CH(OH)COOH
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
166.18
CHEBI:25998
Kristallpulver
Authentic
Glasflasche
95°C
828-01-3
C9H10O3
MFCD00065928
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
3848
166.18
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation