Learn More
DL-4-Hydroxymandelsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate is used in the synthesis of an enzyme activity-based labeling molule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-4-Hydroxy-Mandelsäure-Monohydrat wird bei der Synthese eines auf Enzymaktivität basierenden Markierungsmoduls verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Luft, Wärme und Oxidationsmitteln. Von der Luft fernhalten. Vor Wärme schützen.
DL-4-Hydroxy-Mandelsäure-Monohydrat wird bei der Synthese eines auf Enzymaktivität basierenden Markierungsmoduls verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Luft, Wärme und Oxidationsmitteln. Von der Luft fernhalten. Vor Wärme schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-4-Hydroxymandelic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 88°C to 90°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2365374 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 186.17 (168.15 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |