missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäurehydrat, 96 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3586826
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76824-99-2
C10H11NO3
193.20
MFCD03092912
CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
18525693
OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
76824-99-2
C10H11NO3
193.20
MFCD03092912
CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
18525693
OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Chemischer Name oder Material DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 256°C to 260°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 6-Hydroxy-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-Carbonsäure;Hydrat
Formelmasse 211.22
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'