Learn More
DL-Adrenaline, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042574
24.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
329-65-7
C9H13NO3
183.207
MFCD00063027
UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
838
CHEBI:33568
4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
329-65-7
C9H13NO3
183.207
MFCD00063027
UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
838
CHEBI:33568
4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Ein Hormon und Neurotransmitter
A hormone and neurotransmitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Adrenaline
Schmelzpunkt 197°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,3619
Formelmasse 183.2
Physikalische Form Pulver