Learn More
DL-Alaninmethylester-Hydrochlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52459
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
617-27-6
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00013018
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
102560
ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Cl.CCOC(=O)C(C)N
617-27-6
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00013018
JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
102560
ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Cl.CCOC(=O)C(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 87.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH)2COOC2H5·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Granulatpulver und Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.