Learn More
DL-Alaninmethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020589
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13515-97-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00035523
IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
2756298
Methyl 2-aminopropanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)C(C)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13515-97-4
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00035523
IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
2756298
Methyl 2-aminopropanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)C(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∼155°C (decomposition)
Beilstein 3619264
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) ≥98%
Menge 5 g
Empfindlichkeit Very Hygroscopic