Learn More
DL-α-Bromophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258812
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
4870-65-9
C8H7BrO2
215.04
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
97919
2-Brom-2-phenylessigsäure
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
4870-65-9
C8H7BrO2
215.04
WAKFRZBXTKUFIW-UHFFFAOYSA-N
alpha-bromophenylacetic acid, bromo phenyl acetic acid, .alpha.-bromophenylacetic acid, bromophenylacetic acid, bromo-phenyl-acetic acid, bromo-phenylacetic acid, dl-.alpha.-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo, phenylbromoacetic acid, bromo phenyl aceticacid
97919
2-Brom-2-phenylessigsäure
C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-α-Bromophenylacetic acid
Schmelzpunkt 82.0°C to 83.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(Br)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 09,451
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-alpha-Bromophenylacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.