Learn More
DL-alpha-Methylbenzylamine, TRC
Product Code. 30135006
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30135006 5 g 5 Gramm
30136298 25 g 25 Gramm
30005993 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30135006 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2890105G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-36-0
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
IUPAC-Name 1-phenylethanamine
SMILES CC(N)c1ccccc1
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Methylbenzylamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Formelmasse 121.0891
Reinheit (%) >95%