Learn More
DL-Aminoglutethimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15474599
63.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
125-84-8
C13H16N2O2
232.283
MFCD00010122
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
2145
CHEBI:2654
3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
125-84-8
C13H16N2O2
232.283
MFCD00010122
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
2145
CHEBI:2654
3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Aminoglutethimide is used to decrease the production of sex hormones and suppress the growth of tumors that need sex hormones to grow. It blocks the production of steroids derived from cholesterol and is clinically used in the treatment of Cushing's syndrome and metastatic breast cancer. It is also a drug of abuse by body builders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml), Ethanol (7 mg/ml bei 25 °C), DMSO (20 mg/ml bei 25 °C) und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Aminoglutethimide
Schmelzpunkt 152°C to 154°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Merck Index 14,440
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver