Learn More
Alfa Aesar™ DL-Aminoglutethimid, 99 %
25.40 € - 308.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 125-84-8
Summenformel C13H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.283
MDL-Nummer MFCD00010122
InChI-Schlüssel ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
IUPAC-Name 3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J62182.03
1g
25.40 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15474599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J62182.06
5g
82.80 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15484599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
J62182.14
25g
308.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 08-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 mg/ml bei 20 °C), Methanol (50 mg/ml), Ethanol (7 mg/ml bei 25 °C), DMSO (20 mg/ml bei 25 °C) und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
125-84-8
232.283
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
2145
3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
C13H16N2O2
MFCD00010122
aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
CHEBI:2654
CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
DL-Aminoglutethimide
152°C to 154°C
125-84-8
MFCD00010122
aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
3-(4-Aminophenyl)-3-Ethylpiperidin-2,6-Dion
2145
232.28
99%
Weiß
1g
C13H16N2O2
14,440
Soluble in water (2mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),ethanol (7mg/ml at 25°C),DMSO (20mg/ml at 25°C),and chloroform.
CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
232.283
CHEBI:2654
Pulver