Learn More
DL-beta-Prolin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038411
17.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
953079-94-2
C5H10ClNO2
151.59
MFCD06801272
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
44890816
Pyrrolidin-3-Carbonsäurehydrochlorid
C1CNCC1C(=O)O.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
953079-94-2
C5H10ClNO2
151.59
MFCD06801272
OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
44890816
Pyrrolidin-3-Carbonsäurehydrochlorid
C1CNCC1C(=O)O.Cl
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is used as a key intermediate to prepare two different pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffen eingesetzt wird. Es wird als Schlüsselzwischenprodukt zur Herstellung von zwei verschiedenen Pyrrolidinen verwendet.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-beta-Proline hydrochloride
Schmelzpunkt 30°C to 38°C
Formelmasse 151.59
Reinheit (%) 95%
Menge 250 mg
Flammpunkt >110°C (230°F)