Learn More
Alfa Aesar™ DL-Citrullin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ A11386.14
Weitere Details : CAS : 627-77-0 Netto-Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15463037
  • 164.00 € / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
627-77-0
175.188
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
833
2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
C6H13N3O3
MFCD00007955
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine
CHEBI:18211
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N
Spezifikation
DL-Citrulline
627-77-0
MFCD00007955
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
833
175.19
25g
C6H13N3O3
dl-citrulline, citrullin, 2-amino-5-ureidopentanoic acid, dl-2-amino-5-ureidovaleric acid, citrulina, citrulline, dl, ornithine, n5-carbamoyl-, dl, dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl, n 5-carbamoyl-dl-ornithine, n 5-aminocarbonyl ornithine
C(CC(C(=O)O)N)CNC(=O)N
175.188
CHEBI:18211
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation