Learn More
DL-Ethionin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454534
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454534 25 g 25 Gramm
11434534 1 g 1 Gramm
11444534 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454534 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13154.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
DL-Ethionine is used as a dietary supplement to accelerate cholangiocarcinogenesis in vivo. It is also used to induce oxidative stress in liver to study the levels and activities of anti-oxidative enzymes and compounds such as glutathione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Ethionin wird als Nahrungsergänzung zur Beschleunigung der Cholangiokarzinogenese in vivo verwendet. Es wird auch verwendet, um oxidativen Stress in der Leber zu induzieren, um die Konzentrationen und Aktivitäten von antioxidativen Enzymen und Verbindungen wie Glutathion zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-21-0
Summenformel C6H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00063102
InChI-Schlüssel GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ethionine
Schmelzpunkt ∼265°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1722529
Merck Index 14,3738
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-4-ethylsulfanylbutansäure
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%