Learn More
DL-Ethionin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776660
21.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-21-0
C6H13NO2S
163.24
MFCD00063102
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
6205
CHEBI:68662
2-amino-4-(ethylsulfanyl)butanoic acid
CCSCCC(N)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67-21-0
C6H13NO2S
163.24
MFCD00063102
GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
6205
CHEBI:68662
2-amino-4-(ethylsulfanyl)butanoic acid
CCSCCC(N)C(O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Ethionine
Schmelzpunkt 265°C to 269°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Merck Index 15, 3792
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 163.23
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 2.5 g
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Ethionine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.