Learn More
DL-Ethionin, ca. 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498030 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11498030 5 g
11488030 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498030 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210166205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67-21-0
Summenformel C6H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00063102
InChI-Schlüssel GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
IUPAC-Name 2-Amino-4-(ethylsulfanyl)butansäure
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Ethionine
Prozentgehaltsbereich Approx. 99%
Menge 5 g
Formelmasse 163.2
Physikalische Form Fest